Key Documents
8.07632
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh)
for synthesis
Synonyme(s) :
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh), Rhodium trichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl3Rh · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.26 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-165-4
Niveau de qualité
Puissance
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Remarque sur l'analyse
Gehalt aus Cl (calc. on anhydrous substance): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): 17.0 - 23.0 %