Principaux documents
8.07532
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Propanethiol, Isopropyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHSH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352105
Numéro de classement CE :
200-861-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
331 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Viscosité cinématique
0.468 cSt(20 °C)
pb
52.6 °C/1013 hPa
Pf
-130.5 °C
Température de transition
flash point -31 °C
Densité
0.813 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
SC(C)C
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Propanethiol, also known as isopropyl mercaptan, is an organosulfur compound. The presence of the thiol group imparts significant nucleophilicity to the molecule, enabling it to participate in a variety of chemical reactions, including nucleophilic substitution. It serves as a precursor for synthesis of sulfur-containing compounds including thiol derivatives, thioethers, and disulfides. Additionally, it functions as a chain transfer agent in radical polymerization in the synthesis of polymers.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-23.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-31 °C - closed cup