Principaux documents
8.05968
Sigma-Aldrich
N,N′-Methylenediacrylamide
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N′-Methylenediacrylamide, BIS, Bisacrylamide solution
250 G
98,30 $
98,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
98,30 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH2CHCONH)2CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
203-750-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
98,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
solid
Puissance
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
dilution
(for synthesis)
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Pf
185 °C (decomposition)
Densité
1.235 g/cm3 at 30 °C
Masse volumique apparente
200 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CNC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
Clé InChI
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • One step photopolymerization of N, N-methylene diacrylamide: This study explores the use of N,N′-Methylenediacrylamide in the photopolymerization process to enhance the antibacterial performance of carboxymethyl starch-silver nanoparticles on cotton fabrics. (El-Sheikh and Ibrahim, 2014).
  • Ultra-stretchable and force-sensitive hydrogels: Research involving the reinforcement of hydrogels with chitosan microspheres embedded in polymer networks using N,N′-Methylenediacrylamide, highlighting its application in creating durable and flexible materials. (Duan et al., 2016).
  • Gamma radiation induced preparation of composite material: A study detailing the use of N,N′-Methylenediacrylamide in the synthesis of organic-inorganic composite materials for the sorption of cesium and zinc. (Allan et al., 2014).
  • Development of thermo-sensitive and magnetic molecularly imprinted polymer: This research focuses on the extraction of omeprazole from biological and pharmaceutical samples, utilizing a polymer network involving N,N′-Methylenediacrylamide. (Beheshti et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable