Principaux documents
8.04918
Sigma-Aldrich
Potassium tert-butylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Potassium tert-butylate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
212-740-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.02 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
483 °C
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O, Hydrolysis)
Pf
256-258 °C
Densité
1.19 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Clé InChI
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Potassium tert-butylate (Potassium tert-Butoxide) is a strong, non-nucleophilic alkoxide base in organic chemistry. Potassium tert-butoxide catalyzes the reaction of hydro silanes and heterocyclic compounds to generate the silyl derivatives. It is used to catalyze the Michael addition reaction, Ramberg-Baecklund reaction, Pinacol rearrangement.[1]
Application
Potassium tert-butylate is used to catalyzes the Michael addition reaction.[2]
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Free KOH: ≤ 1 %(m)
Identity (IR): conforms
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable