8.03771
2,5-Dimethylphenol
for synthesis
Synonyme(s) :
2,5-Dimethylphenol, 2,5-DMP, p-Xylenol
36,20 $
About This Item
36,20 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.208 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Limite d'explosivité
1.4 % (v/v)
Pf
75 °C
Température de transition
flash point 80-95 °C
Solubilité
slightly soluble 3.54 g/L
Densité
0.9 g/cm3 at 75 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Oc1c(ccc(c1)C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3