Principaux documents
8.03539
Sigma-Aldrich
Dibutyltin oxide
for synthesis
Synonyme(s) :
Dibutyltin oxide, Dibutyloxostannane
5 G
40,60 $
250 G
125,00 $
25 KG
4 610,00 $
40,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
40,60 $
250 G
125,00 $
25 KG
4 610,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)2SnO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
212-449-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
525 °C
Puissance
487 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
>300 °C (decomposes)
Solubilité
0.004 g/L
Densité
1.5 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
650‑750 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Sn](=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
Clé InChI
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Sn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Organes cibles
thymus
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable