Documents
8.03215
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylethylenediamine
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N-Diethylethylenediamine, 2-(Diethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-(diethylamino)ethane
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NCH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-844-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
245 °C
Puissance
984 mg/kg LD50, oral (Rat)
820 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.7-8.4 % (v/v)
Point d'ébullition
145-148 °C/1013 hPa
Pf
-70 °C
Température de transition
flash point 36 °C
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup