Principaux documents
8.02680
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Chloropropionyl chloride, 3-Chloropropionic acid chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
210-890-4
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
10 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °C
Puissance
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
8.8-20.2 % (v/v)
pH
<7 ( in H2O)
Pf
-32 °C
Température de transition
flash point 49 °C
Densité
1.32 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
Clé InChI
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
3-Chloropropionyl chloride for synthesis. CAS No. 625-36-5, EC Number 210-890-4.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.318 - 1.323Identity (IR)passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70.5 °C - closed cup