Documents
8.02254
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenol
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Chlorophenol, 4-Chloro-1-hydroxybenzene
About This Item
Formule linéaire :
4-(Cl)C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-402-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.15 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Point d'ébullition
220 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 121 °C
Densité
1.26 g/cm3 at 45 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Clé InChI
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup