8.01786
Bromobenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
Bromobenzene, Phenyl bromide
35,20 $
About This Item
35,20 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
565 °C
Puissance
2383 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.5-2.5 % (v/v)
pb
156 °C/1013 hPa
Pf
-31 °C
Température de transition
flash point 51 °C
Densité
1.49 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis of High-Quality Perovskite Nanocrystals: Utilizing bromobenzene for aliphatic nucleophilic substitution enabled the synthesis of high-quality cesium lead bromide perovskite nanocrystals, which are critical in optoelectronic applications (Li et al., 2019).
- Noncatalytic Bromination of Benzene: This study demonstrated the necessary conditions for the noncatalytic bromination of benzene to produce bromobenzene, providing valuable information for industrial synthesis processes (Shernyukov et al., 2016).
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.494 - 1.496
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51.0 °C - closed cup