Key Documents
8.01299
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, Trimesic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H3-1,3,5-(COOH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
209-077-7
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Température d'inflammation spontanée
590 °C
Puissance
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
>300 °C
Température de transition
flash point 328 °C
Solubilité
26.3 g/L
Masse volumique apparente
720 kg/m3
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3