Documents
8.01111
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Aminopyridine, 4-Pyridylamine
About This Item
Formule linéaire :
4-(NH2)C5H4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
207-987-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
640 °C
Puissance
21 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
274 °C/1013 hPa
Pf
157-160 °C
Température de transition
flash point 156 °C
Solubilité
soluble 83 g/L
Densité
1.26 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
Clé InChI
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Aminopyridine for synthesis. CAS 504-24-5, chemical formula 4-(NH₂)C₅H₄N.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 157 °C
Melting range (upper value): ≤ 160 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
312.8 °F
Point d'éclair (°C)
156 °C