Principaux documents
8.00990
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-hexanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Ethyl-1-hexanol, Isocotyl alcohol, Isooctanol
100 ML
36,10 $
1 L
42,00 $
2.5 L
82,40 $
25 L
410,00 $
36,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
36,10 $
1 L
42,00 $
2.5 L
82,40 $
25 L
410,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH2CH(C2H5)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-234-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
≥99% (GC)
pb:
184 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
0.13 hPa ( 20 °C)
36,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.13 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
270-330 °C (DIN 51794)
Puissance
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1.1-12.7 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pb
184 °C/1013 hPa
Pf
-76 °C
Température de transition
flash point 75 °C (DIN 51758)
Densité
0.832 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.832 - 0.833
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup