Principaux documents
8.00832
Sigma-Aldrich
Butyl acrylate
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
100 ML
36,10 $
500 ML
46,30 $
2.5 L
156,00 $
36,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
36,10 $
500 ML
46,30 $
2.5 L
156,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCOO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
205-480-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
36,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
29 hPa ( 50 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
275 °C
Puissance
3140 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.1-7.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pb
147-148 °C/1013 hPa
Pf
-64.6 °C
Température de transition
flash point 38 °C
Solubilité
1.7 g/L
Densité
0.90 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CCCC)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Clé InChI
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.898 - 0.899
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup