Principaux documents
8.00737
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-730-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>500 °C (DIN 51794)
Puissance
4160 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
234-238 °C
Solubilité
84 g/L
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1cc(cc(c1)C(=O)O)O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Clé InChI
UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 234 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
392.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
200 °C - closed cup