Principaux documents
8.00649
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Nitrophthalic acid, 3-Nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
3-(NO2)C6H3-1,2-(COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
210-030-8
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
210-215 °C
Solubilité
20 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable