Principaux documents
8.00361
Sigma-Aldrich
2-(1-Piperazinyl)ethylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
2-(1-Piperazinyl)ethylamine, N-(2-Aminoethyl)piperazine, AEP, 2-Piperazinoethylamine
250 ML
48,90 $
48,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
48,90 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H15N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
205-411-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
48,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.07 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
315 °C
Puissance
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2.1-10.5 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
222 °C/1013 hPa
Pf
-19 °C
Température de transition
flash point 88 °C
Solubilité
>1000 g/L
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N1(CCNCC1)CCN
InChI
1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
Clé InChI
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.987
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup