Principaux documents
79106BC
Millipore
GDS PPMX Pipette Head
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
About This Item
Code UNSPSC :
41121519
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Informations légales
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany