Principaux documents
71712-M
Millipore
D-Tube96 Dialyzer, 6-8 kDa
Synonyme(s) :
D-Tube dialyzer
96 EA
770,00 $
770,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
96 EA
770,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
770,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Niveau de qualité
Conditions de stockage
OK to freeze
Température de stockage
10-30°C
Composants
•: 1: D-Tube96 Dialyzer, 6-8 kDa
•: 96: D-Tube96 Dialyzer caps
•: 1: Aluminum Plate Sealer
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13