71340-M
pCDFDuet-1 DNA - Novagen
Synonyme(s) :
Duet-1 DNA, Novagen DNA Vector, pCDFDuet-1 DNA
582,00 $
About This Item
582,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
Promoteur
Promoter name: T7
Sélection
spectinomycin
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable