Principaux documents
71290-M
Millipore
5X AntigenPlus Buffer (pH 10)
100 ML
96,20 $
96,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 ML
96,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Nomenclature NACRES :
NA.77
96,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Pretreatment of fixed tissues with an antigen retrieval buffer can dramatically improve antibody staining. For tissues and antibodies for which antigen retrieval is necessary, Novagen is pleased to introduce the AntigenPlus Buffer Set designed for antigen retrieval applications in fixed, paraffin embedded tissues. The Buffer Set consists of three different 5X AntigenPlus Buffers (pH 6, pH 7.4 and pH 10) that can be tested with the tissues of interest.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Informations légales
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable