Key Documents
70044-M
Sigma-Aldrich
T7Select® 1-2c DNA
About This Item
Code UNSPSC :
41106616
Nomenclature NACRES :
NA.51
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Température de stockage
2-8°C
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
T7SELECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable