655203
TX-1918
A cell-permeable arylidene-cyclopentenedione derived tyrphostin that acts as a potent inhibitor for eEF2-K, while it inhibits other kinases at much higher concentrations.
Synonyme(s) :
TX-1918, 2-((3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)-methylene)-4-cyclopentene-1,3-dione
190,00 $
About This Item
190,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light orange
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1c(cc(cc1C)C=C2C(=O)C=CC2=O)C
InChI
1S/C14H12O3/c1-8-5-10(6-9(2)14(8)17)7-11-12(15)3-4-13(11)16/h3-7,17H,1-2H3
Clé InChI
YHWRISYBKMXSGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
eEF2-K
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable