Principaux documents
6.18628
Sigma-Aldrich
Méthyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoate de méthyle
extra pure
Synonyme(s) :
Methyl 4-hydroxybenzoate
About This Item
Formule linéaire :
4-(OH)C6H4(COOCH3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
extra pure
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N