Principaux documents
6.17990
Sigma-Aldrich
Brij 35
Synonyme(s) :
Brij® 35
About This Item
Formule linéaire :
(C2H4O)nC12H26O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Chaîne SMILES 
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
Clé InChI
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>300.2 °F
Point d'éclair (°C)
> 149 °C