614350
Tomatidine, HCl
A steroidal alkaloid that structurally resembles Cyclopamine, but lacks the capacity to inhibit Shh (Sonic Hedgehog) signaling. Reported to be non-teratogenic.
Synonyme(s) :
Tomatidine, HCl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMF: 2 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
ethanol: 2.5 mg/mL
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+;/m0./s1
Clé InChI
SXXHVPYRDFJKPG-XRWUXUKGSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Negative control for Shh (Sonic Hedgehog) signaling
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Thayer, S.P., et al. 2003. Nature,425, 851.
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Kim, S.K. and Melton, D.A. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13036.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable