Principaux documents
613420
Millipore
DL-α-Tocopherol
A physiological membrane-bound antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage by free radicals.
Synonyme(s) :
DL-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H50O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Essai
≥96% (GC)
Forme
oil
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
Clé InChI
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Description générale
A physiological membrane-bound antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage by free radicals.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C).
Autres remarques
Matthai, T. 1996. Indian J. Pediatr. 63, 242.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1