Principaux documents
574775-M
Sigma-Aldrich
Swainsonine, Swainsona canescens
Reversible active-site inhibitor of lysosomal α-mannosidase.
Synonyme(s) :
Swainsonine, Swainsona canescens, (1S,2S,8R,8aR)-Trihydroxyindolizidine, 8aβ-Indolizidine-1α,2α,8β-triol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
chloroform: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N21[C@@H]([C@@H]([C@@H](C2)O)O)[C@@H](CCC1)O
InChI
1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
FXUAIOOAOAVCGD-WCTZXXKLSA-N
Description générale
Reversible active-site inhibitor of lysosomal α-mannosidase. Inhibits the growth of tumors and prevents metastasis in murine models. Blocks the processing of high mannose to complex type oligosaccharides.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
Lysosomal α-mannosidase
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Autres remarques
Mochizuki, H., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9143.
Elbein, A.D. 1983. Methods Enzymol.98, 135.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3