573109
STAT3 Inhibitor VIII, 5,15-DPP
The STAT3 Inhibitor VIII, 5,15-DPP, also referenced under CAS 22112-89-6, controls the biological activity of STAT3.
Synonyme(s) :
STAT3 Inhibitor VIII, 5,15-DPP, 5,15-Diphenylporphyrin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
deep blue to deep purple
Solubilité
DMSO: <1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable