567305
SKF-86002
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive cytokine-suppressive anti-inflammatory drug (CSAID).
Synonyme(s) :
SKF-86002, 6-(4-Fluorophenyl)-2,3-dihydro-5-(4-pyridyl)imidazo[2,1-b]thiazole
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H12FN3S/c17-13-3-1-11(2-4-13)14-15(12-5-7-18-8-6-12)20-9-10-21-16(20)19-14/h1-8H,9-10H2
Clé InChI
YOELZIQOLWZLQC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
(LPS)-stimulated IL-1 and TNF-α production
Avertissement
Autres remarques
Blanque, R., et al. 1997. Drugs Exp. Clin. Res. 23, 63.
Lee, J.C., et al. 1995. Nature 372, 739.
Prichett, W., et al. 1995. J. Inflamm. 45, 97.
Lee, J.C., et al. 1993. Ann. N.Y. Acad. Sci. 696, 149.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable