Principaux documents
565773
Sigma-Aldrich
γ-Secretase Inhibitor XII
The γ-Secretase Inhibitor XII controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonyme(s) :
γ-Secretase Inhibitor XII, Z-IL-CHO
5 MG
328,00 $
328,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
328,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H30N2O4
Poids moléculaire :
362.46
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
328,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
A cell-permeable, reversible dipeptide aldehyde that reduces Aβ production by blocking γ-secretase activity in vitro (Aβ40 IC50 = 7.9 µM; Aβ42 IC50 = 7.6 µM) and in cultured CHO 2b-7 cells that stably overexpress APP695 (Aβ40 IC50 = 11.5 µM; Aβ42 IC50 = 8.3 µM). Also blocks the generation of CTFγ (γ-secretase-generated carboxyl-terminal fragment). Does not affect the formation of amyloid-β-precursor protein (APP).
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
Aβ40 in vitro
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 7.9 µM for Aβ40; 7.6 µM for Aβ42 in vitro
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
Z-Ile-Leu-CHO
Autres remarques
Weijzen, S., et al. 2002. Nat. Med.8, 979.
McLendon, C., et al. 2000. FASEB J.14, 2383.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable