555580
Ribavirin
A non-interferon-inducing, broad spectrum antiviral nucleoside. Reported to be active against RSV, HIV, HCV, and other infectious agents. Its metabolite, ribavirin-5′-phosphate, inhibits inosine monophosphate (IMP) dehydrogenase.
Synonyme(s) :
Ribavirin, 1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Virazole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
≥99% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 20 mg/mL
DMSO: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[n]2(nc(nc2)C(=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Clé InChI
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Description générale
Avertissement
Autres remarques
Honda, Y., et al. 1994. Antimicrob. Agents Chemother.38, 653.
Liao, H.J. and Stollar, V. 1993. Antiviral Res. 22, 285.
Kakumu, S., et al. 1993. Gastroenterology105, 507.
Sidwell, R.W., et al. 1979. Pharmacol. Ther.6, 123.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable