553509
Ras/Rac Transformation Blocker, SCH 51344
A cell-permeable pyrazoloquinoline compound that acts as an effective blocker of Ras-induced malignant transformation and inhibits Ras/Rac-dependent dissociation of EMS1 from the actin-myosin II complex and membrane ruffling.
Synonyme(s) :
Ras/Rac Transformation Blocker, SCH 51344, 6-Methoxy-4-(2-((2-hydroxyethoxyl)-ethyl)amino)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C16H20N4O3/c1-10-14-15(17-5-7-23-8-6-21)12-9-11(22-2)3-4-13(12)18-16(14)20-19-10/h3-4,9,21H,5-8H2,1-2H3,(H2,17,18,19,20)
Clé InChI
YWEGXZZAORIRQR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Ras/Rac
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
He, H., et al. 1998. Mol. Cell. Biol.18, 3829.
Walsh, A.B., et al. 1997. Oncogene15, 2553.
Chandra Kumar, C., et al. 1995. Cancer Res.55, 5106.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable