Principaux documents
553008
Sigma-Aldrich
Raf1 Kinase Inhibitor I
The Raf1 Kinase Inhibitor I, also referenced under CAS 220904-83-6, controls the biological activity of Raf1 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Raf1 Kinase Inhibitor I, 5-Iodo-3-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methylene]-2-indolinone, GW 5074
1 MG
190,00 $
190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
190,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H8Br2INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
520.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.28
190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
9 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark orange
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Ic1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C/c3cc(c(c(c3)Br)O)Br
InChI
1S/C15H8Br2INO2/c16-11-4-7(5-12(17)14(11)20)3-10-9-6-8(18)1-2-13(9)19-15(10)21/h1-6,20H,(H,19,21)/b10-3-
Clé InChI
LMXYVLFTZRPNRV-KMKOMSMNSA-N
Description générale
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive cRAF1 kinase inhibitor (IC50 = 9 nM). Shows ≥100-fold selectivity for Raf kinase versus Cdk1, Cdk2, c-Src, ERK2, MEK, p38, Tie2, VEGFR2, and c-Fms. Predicted broad spectrum antitumor agents. A 10 mM (500 µg/96 µl) solution of Raf1 Inhibitor I (Cat. No. 553003) in DMSO is also available.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
CRAFI kinase
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
From Catalog:
Desc. Field- added "Predicted broad spectrum antitumor agents."
Autres remarques
Lackey, K., et al. 2000. Bioorg. Med. Chem. Lett.10, 223.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3