5.42753
DiluCult™
Gravimetric Dilutor, suitable for sample preparation
Synonyme(s) :
Media dilutor, Media dispenser
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
DiluCult™
Paramètres
3 kg operating weight
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Automate repetitive workflow steps
- Reduce hands-on time and error rates
- Add an additional pump for faster media dispensing
Composants
Articles
Updates on ISO standards in food microbiology by expert Barbara Gerten from MilliporeSigma
DiluCult™ gravimetric dilutors automate food sample dilution, enhancing workflow efficiency in sample preparation.
Contenu apparenté
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.