540218-M
LYP Inhibitor II, LTV-1
The LYP Inhibitor II, LTV-1 controls the biological activity of LYP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
LYP Inhibitor II, LTV-1, ( E)-3-((4-((4,6-Dioxo-2-thioxo-1- o-tolyltetrahydropyrimidin-5(6H)-ylidene)methyl)phenoxy)methyl)benzoic acid, Lymphoid Tyrosine Phosphatase Inhibitor II, LTV-1, (E)-3-((4-((4,6-Dioxo-2-thioxo-1-o-tolyltetrahydropyrimidin-5(6H)-ylidene)methyl)phenoxy)methyl)benzoic acid, Lymphoid Tyrosine Phosphatase Inhibitor II, LTV-1
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
LYP
Othet PTPases
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable