539514
Protein Phosphatase, Lambda, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
Protein Phosphatase, Lambda
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥400,000 units/mL
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Activité étrangère
Protease, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
The protein phosphatase encoded by bacteriophage λ (λPP) is part of a family of Ser/Thr phosphatases (Ser/Thr PPases), which includes eukaryotic protein phosphatases 1 (PP1), 2A (PP2A), and 2B (calcineurin).
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Gordon, J.A. 1991. Methods Enzymol.201, 477.
Cohen, P.T.W. and Cohen, P. 1989. Biochem. J.260, 931.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable