539212
HMTase Inhibitor III, BIX-01338
The Protein Methyltransferase Inhibitor II, BIX-01338 controls the biological activity of Protein Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
HMTase Inhibitor III, BIX-01338, EHMT1/GLP Inhibitor I, EHMT2/G9a Inhibitor III, 1-(4-(4-methoxybenzoyloxy)phenethyl)-2-(4-(trifluoromethyl)benzamido)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Hydrate, 1-(2-(4-(4-Methoxybenzoyloxy)phenyl)ethyl)-2-(4-trifluoromethylbenzoylamino)-1H-benzoim
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)NC2=NC3=C(N2CCC4=CC=C(OC(C5=CC=C(C=C5)OC)=O)C=C4)C=CC(C(O)=O)=C3.[xH2O]
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable