5.33574
TRPML3 Activator, ML123
Synonyme(s) :
TRPML3 Activator, ML123, 4-Chloro-N-(2-morpholinocyclohexyl)benzenesulfonamide, SF-21, CID2911646, ML123, ML 123, Transient Receptor Potential Channel 3 Activator, SID24801657, Racemate, SR-1984
232,00 $
About This Item
232,00 $
Produits recommandés
Essai
≥92% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CCC(C(C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)N3CCOCC3
Clé InChI
AYQCZQKMGKDZPS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
TRPML3
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Grimm, C., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 22701.
Saldanha, S., et al. 2010. Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program.
Grimm, C., et al. 2010. Chem. Biol.17, 135.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable