Principaux documents
5.31889
Sigma-Aldrich
STING Agonist, 2′3′-cGAMP
≥98% (HPLC), solid, STING agonist, Calbiochem®
Synonyme(s) :
STING Agonist, 2′3′-cGAMP, c[G(2ʹ,5ʹ)pA(3ʹ,5ʹ)p], 2ʹ,5ʹ-3ʹ,5ʹ-cGAMP
500 μG
496,00 $
496,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μG
496,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
496,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
STING Agonist, 2′3′-cGAMP,
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
4 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]6c7ncnc(c7nc6)N)CO[P](=O)(O[C@H]3[C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO1)[n]4c5[nH]c(n[c](c5nc4)=O)N)O)O
InChI
1S/C20H24N10O13P2/c21-14-8-15(24-3-23-14)29(4-25-8)18-11(32)12-7(41-18)2-39-45(36,37)43-13-10(31)6(1-38-44(34,35)42-12)40-19(13)30-5-26-9-16(30)27-20(22)28-17(9)33/h3-7,10-13,18-19,31-32H,1-2H2,(H,34,35)(H,36,37)(H2,21,23,24)(H3,22,27,28,33)/t6-,7-,10-,11-,12-,13-,18-,19-/m1/s1
Clé InChI
XRILCFTWUCUKJR-INFSMZHSSA-N
Description générale
A cyclic-dinucleotide (cyclic-GMP-AMP) based compound that binds to the C-terminal domain of adaptor endoplasmic reticulum protein known as STING with high affinity (Kd = 4 nM) and induces the synthesis of interferon-b (IFN-b) in mammalian cells (EC50 = 20 nM). Shown to increase IFN-b production in M2-polarized macrophages associated with non-small cell lung carcinoma and enhances the expression of M1 markers iNOS and IL-12p40, while simultaneously reducing the expression of the M2 markers, Arg-1 and Fizz1. Exhibits about 300 fold greater affinity for STING than c-DiGMP, 3′,2′-cGAMP, and 3′,3′-cGAMP and about 75 fold greater affinity over 2′,2′-cGAMP.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
STING
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Wu, X., et al. 2014. Nuc. Aci. Res.42, 8243.
Zhang, X., et al. 2013. Mol. Cell.51, 226.
Wu, J., et al. 2013. Science.339, 26.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable