Principaux documents
5.30339
Sigma-Aldrich
(+)-Abscisic Acid
≥98% (HPLC), powder, growth regulator, Calbiochem
Synonyme(s) :
(+)-Abscisic Acid, (+)-cis,trans-Abscisic Acid, S-ABA
10 MG
260,00 $
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
260,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.77
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
(+)-Abscisic Acid,
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@]1(C(CC(=O)C=C1C)(C)C)\C=C\C(=C/C(=O)O)\C
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1
Clé InChI
JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
Description générale
An isoprenoid plant hormone that acts as a growth regulator affecting leaf and fruit abscission and increases permeability of plant cells to water. Under osmotic stress conditions it alters the osmotic potential of stomatal guard cells, causing them to shrink and stomata to close. Also acts as a proton pump inhibitor. The trans form is shown to potentiate NMDA-gated currents in hippocampal neurons (EC50 = 440 µM).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
PYR/PYL/RCAR
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Jacob, T., et al. 1999. PNAS96, 12192.
Cutler, S.R., et al. 2010. Annu Rev Plant Biol.61, 651.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable