Principaux documents
528281
Sigma-Aldrich
Polo-like Kinase Inhibitor IV, SBE13
The Polo-like Kinase Inhibitor IV, SBE13, also referenced under CAS 775294-82-1, controls the biological activity of Polo-like Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Polo-like Kinase Inhibitor IV, SBE13, N-(4-((6-Chloro-3-pyridinyl)methoxy)-3-methoxybenzyl)-N-(2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)amine
10 MG
158,00 $
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 MG
158,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H27ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥94% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
A cell-permeable vanillin-derived pyridyl-ethanamine compound that acts as a highly potent type II Plk1 inhibitor (IC50 of 200 pM) and targets the less conserved DFG motif that is only accessible when the kinase is in its inactive DFG-out conformation, resulting in an excellent selectivity over Plk2 (IC50 >66 µM), Plk3 (IC50 = 875 nM), and aurora A kinase (no detectable effect). Shown to inhibit the proliferation of HeLa cells with an EC50 of 18 µM.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Keppner, S., et al. 2009. ChemMedChem.4, 1806.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable