Principaux documents
524742
Sigma-Aldrich
Phosphodiesterase 3A, Active, Human, Recombinant, S. frugiperda
Synonyme(s) :
cAMP-specific phosphodiesterase 3A, PDE3A
10 U
519,00 $
519,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 U
519,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.54
519,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥0.5 U/μL
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Full-length, recombinant, human phosphodiesterdase 3A (PDE3A) expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. PDE3A is expressed primarily in cardiac and vascular myocytes and platelets. Supplied as a partially purified preparation of catalytically active enzyme useful for inhibitor and activator assays.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that is required to convert 1 pmol cAMP to AMP per min at pH 7.5, 30°C.
Forme physique
In 150 mM NaCl, 10 mM Tris, 0.1% NP-40, pH 8.3.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C).
Autres remarques
Shakur, Y., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 38749.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable