Key Documents
516562-M
Sigma-Aldrich
Pertussis Toxin, Salt-Free, Bordetella pertussis
Synonyme(s) :
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable