Principaux documents
5.08318
Sigma-Aldrich
SHIP2 Inhibitor II, CPDA
Synonyme(s) :
SHIP2 Inhibitor II, CPDA
10 MG
159,00 $
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
159,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H15ClF2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
A cell-permeable aminopyridine acetamide based compound that acts as an inhibitor of SH2 domain-containing inositol 5′-phosphatase 2 (SHIP2) that can overcome insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes. Enhances insulin-stimulated Akt phosphorylation (Thr308) in TNFa-treated 3T3-L1 adipocytes (~10 µM) and in primary cultured neurons from rat cerebral cortex. Improves glucose tolerance in db/db mice (~300 mg/kg b.i.d) without affecting their fasting glucose levels. Also reduces the expression levels of glucose-6-phosphatase and phosphoenolpyruvate carboxykinase.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
SHIP2
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Ichihara, Y., et al, 2013. Eur. J. Med. Chem.62, 649.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable