Documents
5.08159
Sigma-Aldrich
Salvinorin A
Synonyme(s) :
Salvinorin A, κ-opioid Receptor Agonist, Salvinorin A, Divinorin A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H28O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
4.3 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 10 mM
DMSO: 50 mM
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C23H28O8/c1-12(24)30-16-9-15(20(26)28-4)22(2)7-5-14-21(27)31-17(13-6-8-29-11-13)10-23(14,3)19(22)18(16)25/h6,8,11,14-17,19H,5,7,9-10H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,19-,22-,23-/m0/s1
Clé InChI
OBSYBRPAKCASQB-AGQYDFLVSA-N
Description générale
A highly potent and selective non-alkaloid positive allosteric modulator of Κ-opioid receptors (Ki = 4.3 nM and 16 nM for native and cloned κ-opioid receptors, respectively). Also acts as a D2DR partial agonist (Ki = 5-10 nM). Used in studies of addition.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
k opioid receptor
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Roth, B. et al., 2002. PNAS.99, 11934.
Valdés III., j., et al., 1984. J. Organic Chem.49, 4716.
Ortega, A., et al., 1982. J. of Chem. Society, Perkins Transactions I. 2505.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3