506190
p97 ATPase Activity Inhibitor, DBeQ
The p97 ATPase Activity Inhibitor, DBeQ controls the biological activity of p97 ATPase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
p97 ATPase Activity Inhibitor, DBeQ, CID676352, CID16472035, N²,N⁴-Dibenzylquinazolinine-2,4-diamine, KUC105555N, Valosin-containing Protein Inhibitor I, VCP Inhibitor I, ERAD Inhibitor I, p97 Inhibitor I, Valosin-containing Protein Inhibitor I, VCP Inhibitor I, CID676352, CID16472035, N²,N⁴-Dibenzylquinazolinine-2,4-diamine, KUC105555N, ERAD Inhibitor I, p97 Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 2.5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3