Principaux documents
5.06129
Sigma-Aldrich
α-(Methylamino)isobutyric Acid
Synonyme(s) :
α-(Methylamino)isobutyric Acid, Neutral Amino Acid Transporter A inhibitor, MeBIA
250 MG
173,00 $
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
173,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.77
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mM
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[N+H2](C(C)(C)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,6-3)4(7)8/h6H,1-3H3,(H,7,8)
Clé InChI
DLAMVQGYEVKIRE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A glutamine transport inhibitor selective for Na+-dependent amino acid transport system A. Used in studying the functional roles of neurotransmissions mediated by amino acids.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
Glutamine transporter
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Young, H., et al., 2013. Am. J. Physiology-Cell Physiology.298, C1401.
Lee, Y., et al., 2013. J. Psych. & Neurosci.: JPN.38, 183.
Blot, A., et al. 2009. Neurosci.164, 998.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable