Principaux documents
5.05823
Sigma-Aldrich
Galectin-1 Antagonist, DB21
Synonyme(s) :
Galectin-1 Antagonist, DB21, SVQNvaKL-[DBF]-IIVKLNA
2 MG
333,00 $
333,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 MG
333,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C83H132N18O17
Poids moléculaire :
1654.05
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
333,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
3 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
A dibenzofuran conjugated peptidomimetic (13-mer) that acts as an allosteric inhibitor of galectin-1 binding to cell surface glycans (IC50 = 3 µM). Shown to reduce the proliferation of endothelial cells and reduce vessel density in murine tumor models.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
Galectin-1
Reversible: yes
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
SVQMKNva-[DBF]-IIVKLNA
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Dings, R.P., et al, 2013, J. Pharm. Exp. Ther.344, 589.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable