5.05420
BMP Inhibitor III, LDN-212854
Synonyme(s) :
BMP Inhibitor III, LDN-212854, Abl Inhibitor V, LDN212854, Bone Morphogenetic Protein Inhibitor III, 5-(6-(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)quinoline, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIV, RIP2 Inhibitor I, RIPK2 Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)C3=CN4C(=C(C=N4)C5=C6C=CC=NC6=CC=C5)N=C3
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
ALK1/2/3
RIP, Abl & PDGFR
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable